Learn More
Sartorius Puntali per pipette a bassa ritenzione SafetySpace™
Per ottimizzare il recupero del campione, la precisione di pipettaggio e la sicurezza del campione. I puntali con filtro a bassa ritenzione Sartorius SafetySpace™ sono dotati di superficie idrorepellente, filtro privo di additivi e tenuta perfetta. Compatibili con pipette Sartorius . I puntali sterili di diversi volumi sono imballati in vassoi singoli.
163.00€ - 193.00€
Specifica
Filtrato | Sì |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Autoclavabile | Sì |
Dichiarazioni di pulizia | Esente da DNasi, RNasi ed endotossine |
Metodo di sterilizzazione | Fascio di elettroni |
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15270044
|
Sartorius
LH-LF790021 |
Giallo | 0.5 - 20 μl | 5.1 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15260044
|
Sartorius
LH-LF790011 |
Grigio | 0.1 - 10 μl | 3.2cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15280044
|
Sartorius
LH-LF790101 |
Giallo | Da 2 a 120 μl | 5,1 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15290044
|
Sartorius
LH-LF790201 |
Green | 5 to 200 μL | 5.25cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15210054
|
Sartorius
LH-LF791001 |
Blu | Da 50 a 1000 μl | 7.8 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15200054
|
Sartorius
LH-LF790301 |
Arancione | Da 5 a 300 μl | 5,25 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15220054
|
Sartorius
LH-LF791211 |
Purple | 50 to 1200 μL | 9cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Puntali a bassa ritenzione per il massimo recupero del campione- Superficie estremamente uniforme, repellente ai liquidi e idrofobica, ottimizza il flusso dei liquidi
- I liquidi scorrono facilmente dalla superficie resistente alle sostanze chimiche lasciando un basso livello di residui
- Ideali per fluidi con bassa tensione superficiale, ad esempio liquidi viscosi contenenti detergenti
- Utili nella PCR/PCR in tempo reale, clonazione, SDS-PAGE e altri metodi di analisi degli acidi nucleici o delle proteine
- Con filtro in polietilene senza additivi autosigillanti che potrebbero interferire con il campione e i risultati
- Spazio di sicurezza tra campione e filtro per ridurre il rischio di assorbimento del campione nel filtro
- Il filtro protegge dalle contaminazioni da aerosol e liquidi e riduce le necessità di manutenzione delle pipette
- Presterilizzati con fascio elettronico per lavori sterili
- Certificati esenti da DNasi, RNasi ed endotossine e conformi agli standard ISO 9001 e ISO 13485
- Perfetto alloggiamento del puntale e tenuta ermetica per la massima precisione e accuratezza
- Inserimento/espulsione del puntale ergonomici e leggeri con le pipette Sartorius con funzione Optiload
- Compatibili con le pipette Picus, eLINE™, mLINE™ e Proline™ Plus e la maggior parte degli altri marchi
- Vassoi e puntali con codifica a colori per un facile abbinamento alle pipette Sartorius compatibili
- In polipropilene vergine, riciclabili al 100% o inceneribili come rifiuti con recupero energetico
Specifications
Sì | |
Sì | |
Fascio di elettroni | |
Puntali con filtro SafetySpace, bassa ritenzione | |
Puntale in polipropilene, filtro in polietilene |
Sterile | |
Esente da DNasi, RNasi ed endotossine | |
Rack | |
Pipette Biohit™ e della maggior parte di altri produttori, Universal Fit pipetters |