Learn More
Sartorius MGC Grade Glass Microfiber Filters without Binder
Binder free MGC Grade Glass Microfiber Filters are suitable for analytical and gravimetric analyses. They are also used as prefilter.
34.70€ - 240.00€
Specifica
Resistenza dell'aria | 51 mbar |
---|---|
Colore | White |
Formato | Disc |
Materiale | Borosilicate Glass Microfiber |
Particle Retention | 1.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11710436
|
Sartorius
FT-3-1103-185 |
18.5 cm |
145.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10718012
|
Sartorius
FT-3-1103-150 |
15 cm |
240.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10430472
|
Sartorius
FT-3-1103-110 |
11 cm |
140.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10602772
|
Sartorius
FT-3-1103-125 |
12.5 cm |
170.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10235421
|
Sartorius
FT-3-1103-100 |
10 cm |
119.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10480082
|
Sartorius
FT-3-1103-090 |
9 cm |
101.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10154041
|
Sartorius
FT-3-1103-055 |
5.5 cm |
60.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10564571
|
Sartorius
FT-3-1103-070 |
7 cm |
74.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10103982
|
Sartorius
FT-3-1103-050 |
5 cm |
58.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10144041
|
Sartorius
FT-3-1103-047 |
4.7 cm |
51.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10612602
|
Sartorius
FT-3-1103-025 |
2.5 cm |
34.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15982860
|
Sartorius
FT-3-1103-021 |
2.1 cm |
34.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Applications include: Analysis of suspended solids in wastewater according to EN 872
Specifica
51 mbar | |
Disc | |
1.2 μm | |
66 sec. | |
932°F to 1022°F | |
0.009 in. |
White | |
Borosilicate Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
MGC | |
500°C to 550°C | |
0.25 mm |