Learn More
Sartorius MGF Grade Glass Microfiber Filters w/o Binder
Binder free glass microfiber filters are suitable for analytical and gravimetric analyses. They are also used as prefilter.
81.50€ - 650.00€
Specifica
Resistenza dell'aria | 145mbar |
---|---|
Colore | White |
Formato | Disc |
Materiale | Borosilicate Glass Microfiber |
Particle Retention | 0.7 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10263331
|
Sartorius
FT-3-1105-125 |
4.92 in. | 12.5 cm |
452.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10009440
|
Sartorius
FT-3-1105-090 |
3.5 in. | 9 cm |
266.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10525521
|
Sartorius
FT-3-1105-142 |
5.59 in. | 14.2 cm |
650.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10111191
|
Sartorius
FT-3-1105-150 |
5.9 in. | 15 cm |
650.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15922870
|
Sartorius
FT-3-1105-240 |
9.4 in. | 24 cm |
283.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11785316
|
Sartorius
FT-3-1105-070 |
2.7 in. | 7 cm |
186.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10767651
|
Sartorius
FT-3-1105-110 |
4.33 in. | 11 cm |
335.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10515521
|
Sartorius
FT-3-1105-050 |
1.96 in. | 5 cm |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10131141
|
Sartorius
FT-3-1105-055 |
2.1 in. | 5.5 cm |
149.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10243381
|
Sartorius
FT-3-1105-047 |
1.8 in. | 4.7 cm |
135.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10468552
|
Sartorius
FT-3-1105-025 |
0.98 in. | 2.5 cm |
81.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Application Examples: Clarification of protein solutions, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) Test.Specifica
145mbar | |
Disc | |
0.7 μm | |
Critical analyses in which impurities can be washed out of the filter | |
932°F | |
0.015 in. |
White | |
Borosilicate Glass Microfiber | |
Non-sterile | |
MGF | |
500°C | |
0.4 mm |