Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ HF
Per filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi. I filtri per siringhe a flusso elevato (HF) Sartorius Minisart™ sono unità complete pronte all'uso dotate di membrana in PES a flusso elevato. Questi filtri da 28 mm sono disponibili in versione sterile e non sterile, con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
163.00€ - 970.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | PES |
Area di filtraggio | 6.45 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | For sterile and reliable filtration of small to medium volumes |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | 0.15 mL |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensione del poro | Stile uscita | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Dimensione del poro | Stile uscita | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10752701
|
Sartorius
16532----------Q |
Non-sterile | 0.2 μm | Male Luer Lok | Royal Blue |
970.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10668262
|
Sartorius
16533----------Q |
Non-sterile | 0.45 μm | Luer Slip maschio | Giallo scuro |
970.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10367311
|
Sartorius
16537----------K |
Sterile | 0.45 μm | Luer Lock maschio | Giallo scuro |
163.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10741563
|
Sartorius
16537----------Q |
Non-sterile | 0.45 μm | Male Luer Lok | Dark Yellow |
970.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Designed for fast and reliable filtration of small to medium volumes. Sartorius Minisart™ High Flow (HF) Syringe Filters are complete, ready-to-connect units with a high-flow PES membrane. These 28mm filters are available in sterile and non-sterile options, with a 0.2 or 0.45μm pore size.
Filtrazione sterile, rapida e affidabile- Offre una portata eccellente a basse pressioni di ingresso
- Ideali per un'ampia varietà di applicazioni: filtrazione sterile, rimozione delle particelle e ultra pulizia
- Con membrane in polietersulfone (PES) ad alta qualità
- Struttura della membrana asimmetrica per un funzionamento analogo a un prefiltro
- Per soluzioni con pH pari a 1–13
- Sterilizzabili con ossido di etilene (EO) o irradiazione gamma
- Adatti per incollaggio o assemblaggio sui tubi
- Alloggiamento in acrilico per uso medico (MBS) praticamente esente da rilasciabili ed estraibili
- Filtrazione affidabile di volumi medio-bassi senza perdite
- Ingresso Luer Lock femmina con uscita Luer Lock maschio o Luer Slip maschio a scelta
- Unità di filtrazione complete e pronte all'uso, facili da usare
- Tempi di preparazione ridotti (ad esempio, sostituzione del filtro, pulizia del sistema di filtrazione)
- Unità monouso, usa e getta per un'alternativa economica
- Qualità comprovata, testati al 100% durante la produzione
- Disponibili sterili (ossido di etilene) e non sterili
Specifica
Single-use | |
6.45 cm2 | |
0.15 mL | |
Female Luer Lok | |
Syringe Filter |
PES | |
For sterile and reliable filtration of small to medium volumes | |
MBS | |
6.0bar | |
28 mm |