Learn More
Sartorius Minisart™ PES Syringe Filters
μ Version ACK is individually packed and sterilized by ethylene oxide (EO).
Marca:  Sartorius 1776D--------ACK
162.45 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 13544510
  • 171.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low adsorption of analytes
  • Maximum chemical compatibility
  • Minimum extractables or leachables
  • Possibilità di impiego bidirezionale
  • 100% optical integrity test
Specifica
Specifica
PES
Sterile
Sterile Filtration, Clarification
Polypropylene (PP)
Male Luer Slip
0.22 μm
1.7 cm2
30 to 100 μL before bubble point
Female Luer Lock
Pack of 50