Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ RC, non sterili
Rapida filtrazione per la rimozione di particelle di volume ridotto e massima comodità di utilizzo. Il filtro per siringa Sartorius Minisart™ RC usa una membrana di cellulosa rigenerata per la chiarificazione di campioni di piccoli volumi. È possibile scegliere tra dimensioni dei pori di 0.2 e 0.45 μm in filtri di diametro di 15, 25 e 4 mm.
Marca:  Sartorius 17764----------K
129.62 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22140kg
Codice prodotto. 10654471
  • 165.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Combines rapid small volume particle removal filtration with maximum user convenience. Sartorius Minisart™ RC Syringe Filters utilize a regenerated cellulose membrane for clarification of small volume samples. Choose from 0.2 and 0.45μm pore sizes in 15, 25 and 4mm diameter filters.
Filtraggio semplice, rapido e affidabile
  • Contiene una membrana idrofila, resistente ai solventi in cellulosa rigenerata (RC)
  • Migliore compatibilità con le soluzioni acquose e le miscele di solventi rispetto alla concorrenza
  • Portata elevata per una rapida rimozione delle particelle di volume ridotto senza perdite
  • Ideale per la pulizia dei campioni e la rimozione delle particelle per le analisi HPLC o GC
  • Alloggiamento in polipropilene
    • Ottimizzazione per il filtraggio prima delle analisi
    • Resiste anche a solventi e prodotti chimici aggressivi
    • Praticamente privo di residui lisciviati ed estraibili
  • Ingresso Luer Lock femmina con uscita Luer Slip maschio
Massima comodità per l'utente
  • Filtri completi, pronti da collegare e facili da maneggiare
  • Adattabilità universale su siringhe standard
  • Le unità monouso sono un'opzione conveniente
  • Qualità comprovata e testata al 100% durante il processo di produzione
  • Le opzioni non sterili si possono sterilizzare con ossido di etilene, raggi gamma e autoclavaggio
Specifica
Specifica
0.2 μm
4.52 cm2
Polipropilene
Luer Slip maschio
4.5bar
Filtro per siringa
Cellulosa rigenerata (RC)
Non-sterile
150 μL
Luer-Lock femmina
Bulk
50/conf.
25 mm