Learn More
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS) for Microsart™ e.motion Dispenser
Sterile, dehydrated culture media which is individually inserted in a petri dish and sterilized
Marca: Sartorius 14075--50----RDN
240.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23270" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Sartorius Nutrient Pad Sets are sterile, dehydrated culture media designed for use with membrane filter methods. Each Nutrient Pad Set includes the appropriate membrane filters (in 47 or 50mm diameters), which are also sterile and individually packaged. Just moisten the Nutrient Pads with sterile and demineralized (or distilled) water and they are immediately ready to use. They comply with international regulations and recommendations including, but not limited to: international pharmacopoeias, DIN and ISO standards, the American Standards for Water and Foods, mineral water regulations, brewery guidelines, such as MEBAC or EBC, and recommendations of the food industry, such as LMBG, NCA and ICUMSA.
- Trouble-free storage up to 24 months
- Economical -- time and cost savings
- Easy handling
- Validation guide available
Specifica
DIN and ISO standards | |
Dehydrated | |
Sterile | |
Green | |
0.45μm | |
5 cm |
White | |
Nutrient Pad | |
Pseudomonas aeruginosa | |
Individually Packaged | |
1.96 in. |
Sicurezza e movimentazione
- X100 KIT NPS CETRIMIDE 0,45µM 50MM
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose