Learn More
Sartorius Filtri a membrana in poliammide (nylon)
Recommended for particle-removing filtration of water, aqueous solutions and solvents for analytical determination. Sartorius Polyamide (Nylon) Membrane Filters are white, non-sterile filters without grids. Choose from two pore sizes in four diameters. Bulk packed for space and cost savings.
91.90€ - 178.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Poliammide (nylon) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la rimozione delle particelle, la filtrazione dell'acqua; soluzioni acquose e solventi per la determinazione analitica. |
Idrofobicità | Idrofilo |
Allerta:
Their high non-specific adsorption, which can cause loss of important substances (e.g. from tissue culture solutions), limit their application. For these kind of solutions, the low adsorption membrane filters—CA and PES—are preferred.
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10022381
|
Sartorius
25006--13------N |
13 mm | 0.45 μm | 35mL/min. |
99.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10798121
|
Sartorius
25006--25------N |
25 mm | 0.45 μm | 35mL/min. |
117.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10717242
|
Sartorius
25006--90------G |
90 mm | 0.45 μm | 35mL/min. |
173.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10143941
|
Sartorius
25007--13------N |
13 mm | 0.2 μm | 15mL/min. |
99.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10493131
|
Sartorius
25007--25------N |
25 mm | 0.2 μm | 15mL/min. |
117.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10047940
|
Sartorius
25007--90------G |
90 mm | 0.2 μm | 15mL/min. |
178.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10037940
|
Sartorius
25007--47------N |
47 mm | 0.2 μm | 15mL/min. |
163.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12932671
|
Sartorius
25007--47------N |
47 mm | 0.2 μm | 15mL/min. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12942671
|
Sartorius
25006--25------N |
25 mm | 0.45 μm | 35mL/min. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10483131
|
Sartorius
25006--47------N |
47 mm | 0.45 μm | 35mL/min. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Recommended for particle-removing filtration of water, aqueous solutions and solvents for analytical determination. Sartorius Polyamide (Nylon) Membrane Filters are white, non-sterile filters without grids. Choose from two pore sizes in four diameters. Bulk packed for space and cost savings.
- Hydrophilic membranes with a relatively high non-specific adsorption (BSA 100μg/cm²)
- Chemically resistant to alkaline solutions and organic solvents
- Ideally recommended for the following applications:
- Highly recommended for the isolation of Legionella
- Particle removal from aqueous solutions and solvents for analysis, such as HPLC
- Sterile filtration of aqueous solutions and solvents
- Available in a variety of options:
- 0.2 and 0.45μm pore sizes
- 13, 25, 47 and 90mm diameters
- Can be sterilized by autoclaving at 121° or 134°C or with ethylene oxide
- Bulk packed in boxes of 100 (boxes of 25 for 90mm filters)
Specifica
Sì | |
Poliammide (nylon) | |
Idrofilo |
Bianco | |
Per la rimozione delle particelle, la filtrazione dell'acqua; soluzioni acquose e solventi per la determinazione analitica. | |
115μ m |