Learn More
Sartorius Polycarbonate Track Etch Membrane Filters
Manufactured from high grade polycarbonate film using track-etch technology.
123.00€ - 197.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polycarbonate Track-Etched (PCTE)
Da utilizzare con (applicazione) Particulate analysis; epifluorescence miroscopy; fluid clarification; cytology; cell biology; bioassays; water microbiology; environmental analysis.
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema metrico) 23 to 27 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10347451
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
23006--47------N
47 mm 0.5 μm
197.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10632402
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
23007--47------N
47 mm 0.2 μm
178.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10766852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
23006--25------N
25 mm 0.5 μm
123.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10489311
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
23007--25------N
25 mm 0.2 μm
123.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Polycarbonate Track Etch Membrane retain particles on their surfaces. Their capillary pore structure is uniform and precise, with a narrow pore size distribution. Track-etch membranes are an excellent choice for accurate fractionation of particles because of their smooth, flat surface results in high particulate visibility. Track-etch technology offers the user distinct performance advantages when excellent surface capture and high sample visibility are required. Applications: Particulate analysis, epifluorescence miroscopy, fluid clarification, cytology, cell biology, bioassays, water microbiology, environmental analysis.
Specifica
Specifica
Autoclavable
Particulate analysis; epifluorescence miroscopy; fluid clarification; cytology; cell biology; bioassays; water microbiology; environmental analysis.
23 to 27 μm
Polycarbonate Track-Etched (PCTE)
100/Pk.