Learn More
Sartorius Polyethersulfone Membrane Filters
Polyethersulfone (PES) filters have a high internal porosity.
155.00€ - 243.00€
Specifica
Materiale | PES |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Recommended for filtering biological and pharmaceutical solutions. |
Quantità | 100/Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 150 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11753453
|
Sartorius
15406--25------N |
25 mm | 0.5 μm |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11763453
|
Sartorius
15406--47------N |
47 mm | 0.5 μm |
232.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11733693
|
Sartorius
15407--25----MIN |
25 mm | 0.2 μm |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11743693
|
Sartorius
15407--47----MIN |
47 mm | 0.2 μm |
243.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11790686
|
Sartorius
15407--50----MIN |
50 mm | 0.2 μm |
235.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11713693
|
Sartorius
15458--25------N |
25 mm | 0.1 μm |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10275511
|
Sartorius
15458--47------N |
47 mm | 0.1 μm |
232.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10551094
|
Sartorius
15458--50------N |
50 mm | 0.1 μm |
241.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Polyethersulfone (PES) filters have a high internal porosity.
They perform well at high flux with an excellent throughput of aqueous solutions over the entire pH range of 1-14. Thanks to their low non-specific protein adsorption the PES type is recommended for filtering biological and pharmaceutical solutions.
Specifica
PES | |
Recommended for filtering biological and pharmaceutical solutions. | |
100/Pk. | |
150 μm |