Learn More
Sartorius Bilance analitiche Practum™
Codice prodotto. 13522990 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
Modello:
64
124
224
Tempo di stabilizzazione:
2 sec.
4 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Tempo di stabilizzazione unitSize
13522990 220 g 224 4 sec. Pezzo
13532990 120 g 124 4 sec. Pezzo
16343086 60 g 64 2 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13522990 Fornitore Sartorius N. del fornitore PRACTUM2241S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Analytical draft shield, Universal power adapter, USB data cable, in-use cover, application guide
Obtain professional results with a world-class weighing instrument. Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances boast an innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing and outstanding connectivity when transferring results to Microsoft™ Excel™ spreadsheet or printer.
  • Pay only for what you actually need
  • Consistent readings with outstanding repeatability and overload protection for many years of reliability
  • Supervisor lock prevents unintentional changes to the settings
  • Transfer data from your balance to a printer or a computer quickly and easily with plug & play technology
  • Sturdy, ergonomic draft shield withstands rigorous weigh routines, by multiple users
  • Instrument can be completely disassembled for convenient cleaning
Specifications
  • Level control: Glass level indicator with air bubble for centering
  • Weighing units: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Tamper protection: Supervisor lock
  • Language selection: English, French, Spanish
  • Theft lock: Kensington lock or Lockdown with cable or chain
  • Weigh below: Yes
  • Output: Mini-USB
  • Power: 100 - 240V (universal)
Applications
Weighing; Density; Percentage; Check-weighing, Peak-hold, Counting; Unstable Conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Touchscreen
Punti di calibrazione 200 g
Certificazione/Conformità EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 220 g
Leggibilità 0.1 mg
Include Protezione anticorrente analitica, adattatore univ
Livellamento Indicatore di livello manuale in vetro con bolla d
Linearità ±0.3 mg
Materiale Plastica ABS, alluminio pressofuso
Modello 224
Ripetibilità ±0.1 mg
Deriva sensibilità ±3 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione 4 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 anni
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.22 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14.1 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 9.92 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Wattage 2 w
Amperaggio 0.2 A
Frequenza 50/60 Hz