Learn More
Sartorius Filtri a membrana in politetrafluoroetilene (PTFE)
Filter air and gasses, even at low differential pressures. Sartorius PTFE (Polytetrafluorethylene) Membrane Filters are permanently hydrophobic with low adsorption and excellent chemical compatibility. Choose from four pore sizes in a variety of diameters.
328.00€ - 575.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Air/gas-filtration |
Idrofobicità | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Spessore (sistema metrico) | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Spessore (sistema metrico) | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10718202
|
Sartorius
11803--13------N |
13 mm | 1.2 μm | 100 μm | 0.45bar |
385.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10373051
|
Sartorius
11806-100------G |
100 mm | 0.45 μm | 80 μm | 0.94bar |
469.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10524951
|
Sartorius
11807--13------N |
13 mm | 0.2 μm | 65 μm | 1.4bar |
334.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10120951
|
Sartorius
11807-100------G |
100 mm | 0.2 μm | 65 μm | 1.4bar |
469.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11750586
|
Sartorius
11806--37------N |
37 mm | 0.45 μm | 80 μm | 0.94bar |
484.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10353491
|
Sartorius
11806--25------N |
25 mm | 0.45 μm | 80 μm | 0.94bar |
394.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11703879
|
Sartorius
11803-100------G |
100 mm | 1.2 μm | 100 μm | 0.45bar |
555.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10323351
|
Sartorius
11842--50------N |
50 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
575.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10716791
|
Sartorius
11806--47------N |
47 mm | 0.5μ m | 80 μm | 0.94bar |
495.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10291691
|
Sartorius
11807--25------N |
25 mm | 0.2 μm | 65 μm | 1.4bar |
386.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10749281
|
Sartorius
11806--13------N |
13 mm | 0.45 μm | 80 μm | 0.94bar |
328.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10485211
|
Sartorius
11803--47------N |
47 mm | 1.2 μm | 100 μm | 0.45bar |
575.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15952460
|
Sartorius
11803--90------G |
90 mm | 1.2 μm | 100 μm | 0.45bar |
426.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10685121
|
Sartorius
11842-100------G |
100 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
555.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10068020
|
Sartorius
11842--47------N |
47 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
555.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10324021
|
Sartorius
11842--25------N |
25 mm | 5 μm | 100 μm | 0.1bar |
452.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10538291
|
Sartorius
11803--50------N |
50 mm | 1.2 μm | 100 μm | 0.45bar |
575.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10642941
|
Sartorius
11807--47------N |
47 mm | 0.2 μm | 65 μm | 1.4bar |
484.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10327741
|
Sartorius
11806--90------G |
90 mm | 0.45 μm | 80 μm | 0.94bar |
426.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10692612
|
Sartorius
11803--25------N |
25 mm | 1.2μ m | 100 μm | 0.45bar |
452.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15962460
|
Sartorius
11807--90------G |
90 mm | 0.2 μm | 65 μm | 1.4bar |
435.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10514951
|
Sartorius
11806--50------N |
50 mm | 0.45 μm | 80 μm | 0.94bar |
486.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12962671
|
Sartorius
11807--47------N |
47 mm | 0.2 μm | 65 μm | 1.4bar |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Filter air and gasses, even at low differential pressures. Sartorius PTFE (Polytetrafluorethylene) Membrane Filters are permanently hydrophobic with low adsorption and excellent chemical compatibility. Choose from four pore sizes in a variety of diameters.
Constructed of pure PTFE to be permanently hydrophobic- Not wetted by air humidity to allow unhindered passage of air
- Excellent chemical compatibility (pH 1 to 14) and low adsorption (Gamma Globulin 8μg/cm²
- Lab applications:
- The main application is air/gas filtration, even at low differential pressures
- Also ideal for filtration of solvents and acids to which other filter types are not resistant
(Must be prewetted with ethanol or methanol before filtration of aqueous media)
- A variety of non-sterile, white membranes without grids:
- 0.2μm, 0.45μm, 1.2μm and 5.0μm pore sizes
- 13, 25, 37, 47, 50, 90 and 100mm diameters
- Can be sterilized by autoclaving at 121° or 134°C or with ethylene oxide
- Bulk packed in boxes of 100 (boxes of 25 for the 90 or 100mm filters)
Specifica
Autoclavable | |
PTFE | |
Hydrophobic |
White | |
Air/gas-filtration |