Learn More
Sartorius Pump Heads for Vivaflow™ Masterflex Pump Models
Codice prodotto. 10161091 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 and 200
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
10161091 Vivaflow™ 200 Pezzo
10121141 Vivaflow™ 50 and 200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10161091 Fornitore Sartorius N. del fornitore VFA013
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pump heads in various sizes for Vivaflow 50 and/or 200
  • Masterflex, Easy-Load models
  • Requires Masterflex Pump VFP002
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Vivaflow™ 200
Tipo Pump Head