Learn More
Sartorius Quantitative Grade 292 Filter Papers
These filter papers are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
9.00€ - 235.00€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Velocità di filtraggio | 60 sec. |
Grado | 292 |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10215801
|
Sartorius
FT-3-205-185 |
185 mm |
40.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15952890
|
Sartorius
FT-3-205-175 |
175 mm |
37.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10377351
|
Sartorius
FT-3-205-320 |
320 mm |
69.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15962890
|
Sartorius
FT-3-205-270 |
270 mm |
65.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15972890
|
Sartorius
FT-3-205-500 |
500 mm |
235.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10194271
|
Sartorius
FT-3-205-240 |
240 mm |
65.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10565321
|
Sartorius
FT-3-205-150 |
150 mm |
26.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10307261
|
Sartorius
FT-3-205-125 |
125 mm |
20.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10632392
|
Sartorius
FT-3-205-055 |
55 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10524571
|
Sartorius
FT-3-205-070 |
70 mm |
12.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10594751
|
Sartorius
FT-3-205-090 |
90 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10114181
|
Sartorius
FT-3-205-110 |
110 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10721563
|
Sartorius
FT-3-205-030 |
30 mm |
9.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10086971
|
Sartorius
FT-3-205-042 |
42 mm |
9.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
- No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
Disc | |
60 sec. | |
100/Pk. |
5 to 8 μm | |
292 | |
0.18 mm |