Learn More
Sartorius Quantitative Grade 292 Filter Papers
Marca:  Sartorius FT-3-205-185
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10215801
  • 27.73€ / pezzi 100
Spedizione stimata
29-03-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
Specifica
60 sec.
100 per pack
Disc
0.18mm
5 to 8μmm
292
185mm