Learn More
Sartorius Quantitative Grade 392 Filter Papers
These filter papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration. They are made out of 100 % cotton linters with an α-cellulose content of > 98 % and are acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity.
12.30€ - 336.00€
Specifica
Codice colore Red
Formato Disc
Particle Retention 5 to 8 μm
Velocità di filtraggio 50 sec.
Grado 392
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10429322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-185
185 mm
89.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10410852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-240
240 mm
276.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10587621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-150
150 mm
59.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15942860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-385
385 mm
336.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10130661
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-110
110 mm
35.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10597621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-125
125 mm
41.70€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10489892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-070
70 mm
16.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10233621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-055
55 mm
12.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10335271
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-090
90 mm
25.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15922860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
FT-3-105-050
50 mm
12.30€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
Specifica
Specifica
Red
5 to 8 μm
392
0.17 mm
Disc
50 sec.
100/Pk.