Learn More
Sartorius Quantitative Grade 392 Filter Papers
Marca:  Sartorius FT-3-105-055
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10233621
  • 8.54€ / pezzi 100
Spedizione stimata
28-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
Specifica
Specifica
50 sec.
100 per pack
Disc
Red
5 to 8μmm
392
55mm
0.17mm