Learn More
Sartorius Regenerated cellulose (RC) Membrane Filters
These solvent-resistant, hydrophilic membrane filters are excellently suited for particle removal from solvents.
151.00€ - 291.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Regenerated Cellulose |
Da utilizzare con (applicazione) | For particle removal from solvents. |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Spessore (sistema metrico) | 160 to 200 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10490483
|
Sartorius
18406-100------G |
100 mm | 0.5 μm | 25/Pk. |
176.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10119280
|
Sartorius
18406--47------N |
47 mm | 0.5 μm | 100/Pk. |
284.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10255701
|
Sartorius
18406--13------N |
13 mm | 0.5 μm | 100/Pk. |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10474641
|
Sartorius
18406--25------N |
25 mm | 0.5 μm | 100/Pk. |
173.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10179320
|
Sartorius
18406--50------N |
50 mm | 0.5 μm | 100/Pk. |
256.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10585131
|
Sartorius
18407--13------N |
13 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10673131
|
Sartorius
18407--25------N |
25 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
175.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10353441
|
Sartorius
18407--47------N |
47 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
291.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10587901
|
Sartorius
18407--50------N |
50 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
256.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
These solvent-resistant, hydrophilic membrane filters are excellently suited for particle removal from solvents.
Regenerated cellulose membrane filters are reinforced with nonwoven cellulose. The membranes are mainly used for particle removal from solvents. For example, the 50mm diameter, 0.45μm pore size filter is standardly used to ultraclean and degas solvents and mobile phases for HPLC, in combination with an all-glass filter holder. Regenerated cellulose membrane also feature low non-specific-adsorption.
Specifica
Autoclavable | |
For particle removal from solvents. | |
160 to 200 μm |
Regenerated Cellulose | |
Hydrophilic |