Learn More
Sartorius Replacement Part for Polycarbonate Filtration Holders
Replacement Part for Polycarbonate Filtration Holders is for use with Microsart™ Manifolds 16510 and 16511.
7.85€ - 33.45€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10079740
|
Sartorius
6980225 |
Plug | 10 Pk. |
16.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10355461
|
Sartorius
6980227 |
Sartolab P20 Plus Filter System Stopper for Lid | 1 Ea. |
9.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15972630
|
Sartorius
6980230 |
Top Part | 1 Ea. |
27.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15982630
|
Sartorius
6980232 |
Filter Support | 2 Pk. |
14.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15992630
|
Sartorius
6980234 |
Hose Nipple | 1 Ea. |
7.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15902640
|
Sartorius
6980235 |
Silicone O-ring | 3 Pk. |
23.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15912660
|
Sartorius
6981090 |
Receiver Flask | 1 Ea. |
33.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polycarbonate Accessory
- For use with Microsart™ Manifolds 16510, 16511
Specifica
Reusable | |
Non-sterile |