Learn More
Sartorius Sterile Petri Dishes
Choose 60mm (14-555-734) or 90mm (14-555-735) diameter dishes
sterile disposable petri dishes
60.45€ - 71.25€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10456551
|
Sartorius
14311--60------N |
60 mm |
60.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10720403
|
Sartorius
14311--90------N |
90 mm |
71.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Disposable
- Type 143
- Packaging: auto-sterile
Specifica
Single-use | |
Sterile | |
Auto-sterile |