Learn More
Sartorius Vivacon™ 2 DNA Concentrator
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11726355 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Quantità:
100 Pack
25 Pack
500 Pack
Linea di prodotti:
Hydrosart
Vivacon 2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità Linea di prodotti unitSize
11726355 10 kDa 100 Pack Hydrosart pezzi 100
12693455 10 kDa 25 Pack Hydrosart pezzi 25
12313770 30 kDa 25 Pack Hydrosart pezzi 25
11736355 30 kDa 100 Pack Hydrosart pezzi 100
11760846 30 kDa 500 Pack Vivacon 2 pezzi 500
11744905 50 kDa 25 Pack Vivacon 2 pezzi 25
11759255 50 kDa 100 Pack Vivacon 2 pezzi 100
11779255 100 kDa 100 Pack Vivacon 2 pezzi 100
11704905 2 kDa 25 Pack Vivacon 2 pezzi 25
11780846 100 kDa 500 Pack Vivacon 2 pezzi 500
11769255 100 kDa 25 Pack Vivacon 2 pezzi 25
11760706 2 kDa 100 Pack Vivacon 2 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11726355 Fornitore Sartorius N. del fornitore VN02H02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Centrifugal units for fast DNA concentration and buffer exchange of 2 ml samples
Vivacon 2 are centrifugal devices for DNA concentration and buffer exchange applications for samples up to 2 ml. For optimal performance with very diluted samples, e.g. forensic specimens, Vivacon 2 is equipped with patented Hydrosart™ regenerated cellulose membranes with extremely low unspecific binding properties and high flux. High recoveries and excellent reproducibility are paired with convenience offered by volume graduation and molecular weight cut-offs printed on individual devices. Vivacon 2 features a horizontal membrane design optimal for DNA fractionation (primer removal) as well as protein fractionation (peptide removal). The possibility of a reverse spin after sample processing assures complete concentrate recovery which is especially important when working with low sample concentrations.
  • Convenient handling in fixed-angle rotors
  • Low binding material
  • Reverse spin possibility
  • Graduation and MWCO printed on device
  • Complete and highly reproducible concentrate recovery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 50ng/mL
Tempo di concentrazione 60 min.
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale Polycarbonate
Materiale (membrana) Cellulose
MWCO 10 kDa
Volume del campione 2 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 0.95 cm2
Da utilizzare con (applicazione) DNA concentration, desalting, buffer exchange, fractionation
Forza max 5000xG
Linea di prodotti Hydrosart
Quantità 100 Pack
Tipo di campione DNA, peptide
Tipo DNA Concentrator
Volume (sistema metrico) 2 mL
Volume contenuto degassatore (sistema metrico) 10 μL
Dimensioni (L x P) 4.92 x 0.62 in. (12.5 x 1.6cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Lunghezza (sistema imperiale) back spin 4.52 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) back spin 11.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.62 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.6 cm