Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 15R
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10550243 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Quantità:
12/Pk.
12/conf.
48/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità unitSize
10550243 10 kDa 12/Pk. pezzi 12
11765815 10 kDa 48/Pk. pezzi 48
10510823 30 kDa 12/conf. pezzi 12
10050882 5 kDa 12/Pk. pezzi 12
10117294 30 kDa 48/Pk. pezzi 48
11775815 5 kDa 48/Pk. pezzi 48
11741015 2 kDa 12/Pk. pezzi 12
11735985 2 kDa 48/Pk. pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10550243 Fornitore Sartorius N. del fornitore VS15RH01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    177.00€ / pezzi 12
    Risparmia 9.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con membrana in cellulosa rigenerata modificata Hydrosart™. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin 15R sono ideali quando è richiesto un tasso di recupero particolarmente elevato e un bassissimo assorbimento, ad esempio nella concentrazione e desalinizzazione di frazioni di immunoglobina. Disponibili in una gamma di valori MWCO.
Features a Hydrosart™ modified regenerated cellulose membrane. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugal Concentrators are ideal when extremely high recovery rate and very low adsorption is required, e.g. applications such as concentration and desalting of immunoglobulin fractions. Available in a range of MWCO.
The latest member of the Vivaspin product family
  • With all the unique features of Sartorius Stedim Biotech centrifugal concentrators
  • Conical bottom, 30 x 116mm tubes that target a volume of 2 to 15mL
  • Patented vertical twin membrane for extremely short concentration time (30-fold in 15 min.)
  • Safe sample concentration due to dead-stop volume
  • Features the Hydrosart™ regenerated cellulose membrane
  • Highest recovery at low absorption (95-98%)
  • Very small holdup volume (< 20μl)
  • Crystal clear housing with volume graduations
Rotor Compatibility
  • Designed to fit into rotors that can accommodate Falcon 50mL conical bottom tubes
    • Beckman Allegra 25R with TS-5.1-500 swing-out rotor with BUC 5 buckets and 368327 adaptors
    • Beckman TA-10.250 25° fixed angle rotor with 356966 adaptors
    • Multifuge 3 S-R with 75006445 swing out rotor with 75006441 buckets and adaptors for Falcon 50 ml conical bottom tubes
  • These devices are not designed to fit into rotors that only accept round bottom 29 mm x 105 mm tubes (e.g. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • If your rotor accepts only 29 mm x 105 mm round bottom tubes, please use the Vivaspin 15, which can be used in either round bottom or conical centrifuge tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Hydrosart
MWCO 10 kDa
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.87 cm2
Materiale alloggiamento Polycarbonate
Quantità 12/Pk.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Volume del campione 15 mL