Learn More
Sartorius™ Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10125580 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1,000,000 d
10 kDa
100 kDa
100,000 d
3 kDa
3,000 d
30 kDa
300,000 d
5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K dalton
5 kDa
5,000 d
50 kDa
50,000 d
Quantità:
100/conf.
25/conf.
25/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità Dimensione della confezione
10125580 10 kDa 100/conf. pezzi 100
10019460 10 kDa 25/confezione pezzi 25
10719001 5,000 d 100/conf. pezzi 100
10029510 5 kDa 25/confezione pezzi 25
10681842 30 kDa 25/confezione pezzi 25
10029470 50 kDa 25/confezione pezzi 25
10375361 100 kDa 25/confezione pezzi 25
10459512 50,000 d 100/conf. pezzi 100
10073930 30 kDa 100/conf. pezzi 100
10499701 300,000 d 25/conf. pezzi 25
10223621 100,000 d 100/conf. pezzi 100
10767052 300,000 d 100/conf. pezzi 100
10727632 1,000,000 d 25/conf. pezzi 25
10174281 1,000,000 d 100/conf. pezzi 100
10184281 - 25/conf. pezzi 25
10658961 - 100/conf. pezzi 100
10440282 3 kDa 25/confezione pezzi 25
10488742 5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K dalton 25/conf. pezzi 25
10689151 3,000 d 100/conf. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 10125580 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore VS0102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.90€
    428.00€ / pezzi 100
    Risparmia 51.90€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Procedura di concentrazione semplice in un solo passaggio. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 500 sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici con volumi a partire da 500 μl. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Provides a simple, one-step concentration procedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples with starting volumes up to 500μL. Available with PES membranes in a wide range of molecular weight cut-offs.
  • Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
  • >
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
  • High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
  • Pratico recupero del concentrato con il pipettaggio
  • Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Sì
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 10 kDa
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 64.5 mm2
Materiale alloggiamento Policarbonato
Quantità 100/conf.
Tipo Centrifugal Concentrators
Volume (sistema metrico) 500 μl
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Volume del campione 500 mL