Learn More
Sartorius™ Concentratori centrifughi Vivaspin™ 6
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10395021 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
1,000,000 d
10 kDa
10,000 d
100,000 d
3 kDa
3,000 d
30 kDa
30,000 d
300,000 d
5 kDa
5,000 d
50,000 d
Starter Pack: 5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K
Quantità:
100/conf.
25/Pk.
25/conf.
25/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità Dimensione della confezione
10395021 50,000 d 25/conf. pezzi 25
16656752 10 kDa 25/Pk. pezzi 25
10421243 10,000 d 100/conf. pezzi 100
16676752 10,000 d 100/conf. pezzi 100
10767461 5 kDa 25/Pk. pezzi 25
10293471 5,000 d 100/conf. pezzi 100
10029460 30 kDa 25/confezione pezzi 25
10384981 30,000 d 100/conf. pezzi 100
10588191 50,000 d 100/conf. pezzi 100
10120901 100,000 d 100/conf. pezzi 100
10009640 100,000 d 25/conf. pezzi 25
11741826 300,000 d 25/conf. pezzi 25
11740746 300,000 d 100/conf. pezzi 100
10777461 1,000,000 d 25/conf. pezzi 25
10110951 1,000,000 d 100/conf. pezzi 100
10059520 - 25/conf. pezzi 25
10449512 - 100/conf. pezzi 100
11770746 3,000 d 100/conf. pezzi 100
10150203 3 kDa 25/confezione pezzi 25
10738421 Starter Pack: 5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K 25/conf. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 10395021 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore VS0631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    240.00€ / pezzi 25
    Risparmia 16.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Per una concentrazione veloce del campione e un recupero elevato. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 6 sono gli unici dispositivi di queste dimensioni in grado di elaborare campioni da 6 ml. Sono dotati di due membrane verticali e di tasche cieche integrate. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Developed to offer increased volume flexibility and performance
  • Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
  • Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
  • Universal rotor compatibility:
    • Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
Fast, safe and easy concentration
  • Features premium, high-throughput PES membranes
  • Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Nearly complete concentrate recovery of over 90%
  • Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
  • Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 50,000 d
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 2.58 cm2
Materiale alloggiamento Policarbonato
Quantità 25/conf.
Tipo Centrifugal Concentrators
Volume (sistema metrico) 6 ml
Lunghezza (sistema metrico) 122 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Volume del campione 6 mL