Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12644863 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
10,000 d
100,000 d
3,000 d
30,000 d
5,000 d
50,000 d
Quantità:
12/conf.
48/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità unitSize
12644863 3,000 d 12/conf. pezzi 12
12684863 100,000 d 12/conf. pezzi 12
12643465 5,000 d 12/conf. pezzi 12
12664863 50,000 d 12/conf. pezzi 12
12663465 10 kDa 12/conf. pezzi 12
16696752 10 kDa 12/conf. pezzi 12
12683465 30,000 d 12/conf. pezzi 12
16616762 10,000 d 48/conf. pezzi 48
12653465 5,000 d 48/conf. pezzi 48
12693465 30,000 d 48/conf. pezzi 48
12694863 100,000 d 48/conf. pezzi 48
12674863 50,000 d 48/conf. pezzi 48
12654863 3,000 d 48/conf. pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 12644863 Fornitore Sartorius N. del fornitore VS15T91
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Grazie alla doppia membrana combinano un flusso elevato con un design interno confortevole per garantire prestazioni superiori. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 garantiscono una concentrazione ultrarapida e un recupero virtualmente totale del concentrato. Disponibili in vari MWCO in confezioni da 12 o in convenienti contenitori da 48.
Combines high-flux, twin membranes with a sleek internal design for superior performance. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Centrifugal Concentrators deliver ultra-fast concentration and virtually complete concentrate recovery. Available in a range of MWCO in 12-packs or convenient 48-pack cases.
Twin vertical membranes and a sleek internal design for ultra-fast concentration
  • In a single spin, 15 ml solutions can be concentrated up to 150x in 10-30 minutes
  • Large, high-flux PES membranes feature ultra-low protein binding and low extractables
  • High, constant filtration pressure allows optimal crossflow to minimize membrane fouling
Designed for maximum convenience, safety and sample recovery
  • Angular, pipette-friendly pocket facilitates easy retentate recovery of greater than 95%
  • Eliminates the risk of sample filtration to dryness
  • Stable, inert polystyrene housing with high chemical compatibility (pH 1-14)
  • UV joining technology for a smooth transition between membrane and housing
  • Volume graduation for easy monitoring of concentrate volume and 100μl dead-stop volume
Universal compatibility for rotors that accept 50mL conical bottom tubes
  • Handles sample volumes up to 15mL in swing bucket rotors (11mL in fixed angle rotors)
  • Designed for rotors that accommodate Falcon 50mL conical tubes:
    • Beckman Allegra 25R with TS-5.1-500 swing-out rotor, BUC 5 buckets, adaptors
    • Beckman TA-10.250 25° fixed angle rotor with 356966 adaptors
    • Multifuge 3 S-R with 75006445 rotor, 75006441 buckets, adaptors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 3,000 d
Volume del campione 15 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 7.2 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di concentrazione, desalinizzazione o scambio tampone
Materiale alloggiamento Polistirene
Forza max 4,000 x g
Quantità 12/conf.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 11 ml (rotore ad angolo fisso); 15 ml (rotore a cestello oscillante)
Lunghezza (sistema metrico) 11.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 27 mm