missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SASS6 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18595682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18595682 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18595682 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00163786B01P

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Polyclonal Antibody

SASS6 Polyclonal antibody specifically detects SASS6 in Human, Mouse, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene SASS6
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS (pH 7.4)
N. accesso geni AAI01027.1
Alias gene DKFZp761A078, FLJ22097, HsSAS-6, MGC119440, SAS-6, SAS6hsSAS-6, spindle assembly 6 homolog (C. elegans), spindle assembly abnormal protein 6 homolog
Specie ospite Mouse
Immunogeno SASS6 (AAI01027.1, 1 a.a. - 490 a.a.) full-length human protein. MQSLDDATKQLDFTRKTLAEKKQELDKLRNEWASHTAALTNKHSQELTNEKEKALQAQVQYQQQHEQQKKDLEILHQQNIHQLQNRLSELEVANKDLTERKYKGDSTIRELKAKLSGVEEELQRTKQEVLSLRRENSTLDVECHEKEKHVNQLQTKVAVLEQEIKDKDQLVLRTKEAFDTIQEQKVVLEENGEKNQVQLGKLEATIKSLSAELLKANEIIKKLQGDLKTLMGKLKLKNTVTIQQEKLLAEKEEKLQKEQKELQDVGQSLRIKEQEVCKLQEQLEATVKKLEESKQLLKNNEKLITWLNKELNENQLVRKQDVLGPSTTPPAHSSSNTIRSGISPNLNVVDGRLTYPTCGIGYPVSSAFAFQNTFPHSISAKNTSHPGSGTKVQFNLQFTKPNASLGDVQSGATISMPCSTDKENGENVGLESKYLKKREDSIPLRGLSQNLFSNSDHQRDGTLGALHTSSKPTALPSASSAYFPGQLPNS
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.05 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 163786
Target Species Human, Mouse, Chicken
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.