Learn More
R&D Systems™ Satellite2 Repeat Primer
Codice prodotto. 18205363 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18205363 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18205363 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP1716550.5ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.71€
    179.55€ / 0.5mL
    Risparmia 30.16€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 0.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) ChIP
Tipo Primer