Learn More
Hach Lange™ Soluzione KCl satura
Descrizione
- Odorless and colorless KCI saturated solution with a pH range between 5 to 5.8
- Saturated KCl Filling Solution (KCl.L) to Refill Electrodes (Radiometer Analytical), 100 mL
- For Appropriate Red Rod and Calomel Reference Elements
- Shelf Life of 48 months from production date
- Platform: Solution
- Quantity: 100 mL
Specifica
Specifica
| Colore | Incolore |
| Tipo di soluzione di riempimento | KCl |
| Odore | Inodore |
| Densità ottica | A 20 °C 1.2 g/cm3 |
| Intervallo di pH | 5 - 5.8 |
| Quantità | 100 ml |