Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors
Codice prodotto. 11718609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 Shallow-well Plates
24
36
48
72
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11718609 24 Pezzo
11768599 2 Shallow-well Plates Pezzo
11778599 36 Pezzo
11728609 48 Pezzo
11748609 72 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11718609 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore RD24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    834.00€ / pezzi 1
    Risparmia 61.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Easy to use circular rotors with different tube hole sizes to accommodate different sample sizes. These rotors require no additional accessories and fit directly into your concentrator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 24 x 1.5mL microtubes
Tipo Concentrator Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura) DNA130
Capacità 24
Sistema rotore Traditional
Volume (sistema metrico) 1.5 mL