Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps
Codice prodotto. 10346662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
-105°C
-5°C
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di temperatura (sistema metrico) Tensione unitSize
10346662 -5°C 230 V Pezzo
12647086 -105°C 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346662 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore RVT405DDA230
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Condense and trap a wide variety of solvent vapors that can contaminate and degrade vacuum pump oil with Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps.
Condense and trap a wide variety of solvent vapors that can contaminate and degrade vacuum pump oil with Thermo Scientific™ Savant™ Refrigerated Vapor Traps.
  • Rapid cooling time minimizes waiting period
  • Easy to remove glass flask for quick solvent changes
  • Rapidly cools to operating temperature
  • Easy to use glass condensation flask allows for the collection of liquid into a self contained jar for easy draining
  • Sealed refrigeration system eliminates consumable coolants such as dry ice and acetone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE marked (230V only)
Descrizione RVT405DDA; 230V 50/60Hz
Tipo Refrigerated Vapor Trap
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C
Volume (sistema metrico) 4 L
Dimensioni (L x P x A) 24 x 14 x 12 in. (600 x 350 x 310 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 350 mm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 310 mm
Peso netto (sistema imperiale) 55 lb.
Peso netto (sistema metrico) 25 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz