Learn More
Thermo Scientific™ CryoCool™ Fluido termovettore, 1L
Codice prodotto. 10715640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tutte le trappole refrigerate Savant
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10715640 Tutte le trappole refrigerate Savant 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10715640 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore SCC1
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Savant™ SCC1 CryoCool Heat Transfer Fluid is suitable for use with the Explorer SpeedVac Vacuum Concentrator.
  • Suitable for use with Explorer SpeedVac Vacuum Concentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Fluido per scambio termico CryoCool™, 1 l
Tipo Heat Transfer Fluid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tutte le trappole refrigerate Savant
Modello SCC1
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cryocool Heat Transfer Fluid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: OctamethyltrisiloxanOctamethylcyclotetraDodecamethylpentasilDecamethyltetrasilox