Learn More
Saxagliptin
Codice prodotto. 15723467 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15723467 250 mg 250mg
15713467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15723467 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462182500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 361442-04-8 | C18H25N3O2 | 315.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 361442-04-8
Formula molecolare C18H25N3O2
Molecular Weight (g/mol) 315.42
Numero MDL MFCD12756398
InChI Key QGJUIPDUBHWZPV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo saxagliptin
PubChem CID 129317852
IUPAC Name (1R,5R)-2-[2-amino-2-[(7R)-3-hydroxy-1-adamantyl]acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
SMILES NC(C(=O)N1C2CC2CC1C#N)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Saxagliptin
Punto di fusione 107.0°C to 110.0°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Peso formulazione 315.41