Learn More
Saxagliptin, TRC
Codice prodotto. 30006367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006367 10 mg 10mg
30134771 100 mg 100mg
17968884 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS14350010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 361442-04-8
Formula molecolare C18 H25 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 315.41
Sinonimo (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, (1S,3S,5S)- (9CI), (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, BMS 477118, BMS 477118-11, Onglyza, Saxagliptin
IUPAC Name (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
SMILES N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
Specifications
Materiale o nome chimico Saxagliptin
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1
Quantità 10 mg
Peso formulazione 315.1947
Percent Purity >95%
Shipping Condition Blue Ice