Learn More
SB 202190, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470966
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470966 200 mg 200mg
16454826 100 mg 100mg
16420147 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16470966 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10295
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico SB 202190
CAS 152121-30-7
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14FN3O
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (301.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C(O)C=C4)=N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 331.34
Peso formulazione 331.34
Percent Purity 98.56%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only