Learn More
SB 202190, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol |
| CAS | 152121-30-7 |
| Formula molecolare | C20H14FN3O |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | SB 202190, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24) |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)c2nc(c3ccc(F)cc3)c([nH]2)c4ccncc4 |
| IUPAC Name | 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-pyridin-4-yl-1H-imidazol-2-yl]phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 331.34 |
| Peso formulazione | 331.1121 |