Learn More
R&D Systems™ SB 203580 hydrochloride
Codice prodotto. 18789896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789896 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18789896 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1402/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.00€
    480.90€ / 10mg
    Risparmia 28.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of p38 MAPK; water-soluble
Water-soluble salt of SB 203580 (Cat. No. 1202). Selective inhibitor of p38 mitogen-activated protein kinase (IC50 values are 50 and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2 respectively). Displays 100-500-fold selectivity over LCK, GSK3β and PKBα. Shown to inhibit interleukin-2-induced T cell proliferation, cyclooxygenase-1 and -2, and thromboxane synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico SB 203580 hydrochloride
CAS 869185-85-3
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C21H17ClFN3OS
Peso formulazione 413.89
Purezza >98%
Peso molecolare 413.90