Learn More
R&D Systems™ SB 203580 hydrochloride
Description
Water-soluble salt of SB 203580 (Cat. No. 1202). Selective inhibitor of p38 mitogen-activated protein kinase (IC50 values are 50 and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2 respectively). Displays 100-500-fold selectivity over LCK, GSK3β and PKBα. Shown to inhibit interleukin-2-induced T cell proliferation, cyclooxygenase-1 and -2, and thromboxane synthase.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | SB 203580 hydrochloride |
| CAS | 869185-85-3 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C21H17ClFN3OS |
| Peso formulazione | 413.89 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 413.90 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?