Learn More
SB 204990, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479597
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479597 5 mg 5mg
16427058 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16479597 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16450
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
SB 204990 is a potent and specific inhibitor of ATP citrate lyase (ACLY) enzyme.
Specifica
Materiale o nome chimico SB 204990
CAS 154566-12-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22Cl2O5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.89 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (64.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@]1(O)C(O[C@H](CCCCCCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 389.27
Peso formulazione 389.27
Percent Purity 95.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only