Learn More
R&D Systems™ SB 225002
Codice prodotto. 18084762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18084762 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18084762 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2725/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1588.11€
    1429.05€ / 50mg
    Risparmia 159.06€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective CXCR2 antagonist
Potent and selective CXCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 22 nM) that displays > 150-fold selectivity over CXCR1 receptors. Causes inhibition of IL-8 and GROα-mediated calcium mobilization in HL60 cells (IC50 values are 8 and 10 nM respectively). Prevents IL-8-induced neutrophil chemotaxis in vitro and sequestration in vivo. Inhibits HIV replication in lymphocytes and macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182498-32-4
Formula molecolare C13H10BrN3O4
Specifica
Materiale o nome chimico SB 225002
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 352.14
Purezza >99%
Peso molecolare 352.14