Learn More
R&D Systems™ SB 225002
Product Code. 18084762
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18084762 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18084762 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2725/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1588.11€
    1429.05€ / 50mg
    Risparmia 159.06€
    10% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective CXCR2 antagonist
Potent and selective CXCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 = 22 nM) that displays > 150-fold selectivity over CXCR1 receptors. Causes inhibition of IL-8 and GROα-mediated calcium mobilization in HL60 cells (IC50 values are 8 and 10 nM respectively). Prevents IL-8-induced neutrophil chemotaxis in vitro and sequestration in vivo. Inhibits HIV replication in lymphocytes and macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182498-32-4
Molecular Formula C13H10BrN3O4
Spezifikation
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Formula Weight 352.14
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 352.14
Chemical Name or Material SB 225002
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.