Learn More
SB 225002, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea |
| CAS | 182498-32-4 |
| Formula molecolare | C13 H10 Br N3 O4 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19) |
| SMILES | Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1-(2-bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitro-phenyl)urea |
| Molecular Weight (g/mol) | 352.14 |
| Peso formulazione | 350.9855 |