Learn More
SB 225002, TRC
Codice prodotto. 30424661
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424661 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424661 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS1546201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
CAS 182498-32-4
Formula molecolare C13 H10 Br N3 O4
Quantità 1 g
Sinonimo SB 225002, N-(2-Bromophenyl)-N'-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
InChI Formula InChI=1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
SMILES Oc1cc(ccc1NC(=O)Nc2ccccc2Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-(2-bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitro-phenyl)urea
Molecular Weight (g/mol) 352.14
Peso formulazione 350.9855