Learn More
R&D Systems™ SB 4
Codice prodotto. 18759586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18759586 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18759586 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6881/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.18€
    213.15€ / 50mg
    Risparmia 23.03€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent BMP4 agonist
SB 4 is a potent BMP4 agonist (EC50 = 74 nM). Activates canonical BMP signaling and increases SMAD-1/5/9 phosphorylation, with no effect on p-SMAD-2, p-SMAD-3 or p-TAK1. Bypasses noggin-induced inhibition of type I BMP receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole
CAS 100874-08-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C14H10BrNOS
Peso formulazione 320.2
Product Type Agonist
Purezza 99%