Learn More
R&D Systems™ SB 699551
Codice prodotto. 18065522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18065522 50 mg 50mg
18004792 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18065522 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3188/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-ht5a antagonist
Selective 5-ht5a receptor antagonist (pKi values are 8.3, < 6.0, < 6.0, < 6.0, < 5.5 and < 5.5 for 5-ht5a, 5-HT1B/D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864741-95-7
Formula molecolare C34H47Cl2N3O
Specifica
Materiale o nome chimico SB 699551
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 584.66
Purezza >99%
Peso molecolare 584.67