Learn More
SB-743921 hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494968
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494968 10 mg -
16461217 50 mg 50mg
16435746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494968 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12069
MedChemExpress SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.
SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico SB-743921 hydrochloride
CAS 940929-33-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H34Cl2N2O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (18.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC2=C(C(C(CC3=CC=CC=C3)=C([C@@H](C(C)C)N(C(C4=CC=C(C=C4)C)=O)CCCN)O2)=O)C=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 553.52
Peso formulazione 553.52
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only