missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SB-743921 hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200097631
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16494968 10 mg -
16461217 50 mg 50mg
16435746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16494968 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12069

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.

SB-743921 hydrochloride is a potent inhibitor of the mitotic kinesin KSP (Eg5), with a Ki of 0.1 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico SB-743921 hydrochloride
CAS 940929-33-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H34Cl2N2O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (18.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC2=C(C(C(CC3=CC=CC=C3)=C([C@@H](C(C)C)N(C(C4=CC=C(C=C4)C)=O)CCCN)O2)=O)C=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 553.52
Peso formulazione 553.52
Percent Purity 98.11%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.