Learn More
SB225002, MedChemExpress
Descrizione
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | SB225002 |
| CAS | 182498-32-4 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H10BrN3O4 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 352.14 |
| Peso formulazione | 352.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only