Learn More
SB225002, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497146 100 mg 100mg
16493177 50 mg -
16491226 200 mg 200mg
16449687 5 mg 5mg
16427158 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16497146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16711
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
SB225002, a potent, selective and non-peptide CXCR2 antagonist, inhibits 125I-IL-8 binding to CXCR2 with an IC50 of 22 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico SB225002
CAS 182498-32-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10BrN3O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (283.98 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1O)NC2=CC=CC=C2Br
Molecular Weight (g/mol) 352.14
Peso formulazione 352.14
Percent Purity 99.77%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only