Learn More
SBI-115, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480797
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480797 50 mg 50mg
16477207 5 mg 5mg
16475356 100 mg 100mg
16464488 10 mg 10mg
16413116 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16480797 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111534
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
SBI-115 is a TGR5 (GPCR19) antagonist. SBI-115 decreases hepatic cystogenesis with polycystic liver diseases via inhibiting TGR5.
Specifica
Materiale o nome chimico SBI-115
CAS 882366-16-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H13ClN2O4S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 150 mg/mL (440.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(S(=O)(CC)=O)=NC=C1Cl)OC2=CC=CC(C)=C2
Molecular Weight (g/mol) 340.78
Peso formulazione 340.78
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only