Learn More
SC66, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480398 5 mg 5mg
16447938 10 mg 10mg
16443877 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16480398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19832
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
SC66 is an Akt inhibitor, reduces cell viability in a dose- and time-dependent manner, inhibits colony formation and induces apoptosis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells.
Specifica
Materiale o nome chimico SC66
Forma fisica Solid
CAS 871361-88-5
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H16N2O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (90.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CCC/C1=C\C2=CC=NC=C2)=C/C3=CC=NC=C3
Molecular Weight (g/mol) 276.33
Peso formulazione 276.33
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Research purposes only